Learn More
5-Oxo Rosuvastatina, TRC
Código de producto. 17902405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902405 5 mg 5 miligramos
17942405 50 mg 50 miligramos
17904255 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17902405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8620005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1422619-13-3
Fórmula molecular C22 H26 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 479.52
Sinónimo 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3-hydroxy-5-oxo-, (3R,6E)-, 5-Oxorosuvastatin, Rosuvastatin Calcium Imp C (EP)
Nombre IUPAC (E,3R)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propano-2-ilpirimidina-5-il-7-ácido (hidroxi-5-oxohepto-6-enóico
SMILES CC(C)c1nc(nc(c2ccc(F)cc2)c1\C=C\C(=O)C[C@@H](O)CC(=O)O)N(C)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxorosuvastatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26FN3O6S/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32/h5-10,13,17,28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30)/b10-9+/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.1526
Porcentaje de pureza >95%