Learn More
5-oxo pitavastatina, TRC
Código de producto. 30424315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30424315 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30424315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86435010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo Pitavastatin
CAS 222306-15-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25 H22 F N O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (3R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,19,29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t19-/m1/s1
SMILES O[C@@H](CC(=O)O)CC(=O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4
Nombre IUPAC Ácido (E,3R)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]-3-hidroxi-5-oxohept-6-enoico
Peso molecular (g/mol) 419.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1533
Porcentaje de pureza >95