Learn More
5-Oxo Pitavastatina, TRC
Código de producto. 30423127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423127 2.5 mg -
30415915 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8643502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 222306-15-2
Fórmula molecular C25 H22 F N O4
Peso molecular (g/mol) 419.44
Sinónimo (3R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3-hydroxy-5-oxo-6-heptenoic Acid
Nombre IUPAC (E,3R)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina-3-il]-3-hidroxi-5-oxhept-6-ácido enoico
SMILES O[C@@H](CC(=O)O)CC(=O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo Pitavastatin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,19,29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1533
Porcentaje de pureza >95%