Learn More
5-Oxo-L-prolil-L-prolina, TRC
Código de producto. 30135242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135242 100 mg 100 miligramos
30010250 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO859055100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7652-89-3
Fórmula molecular C10H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo 1-(5-Oxo-L-prolyl)-L-proline, L-Pyroglutamyl-L-proline, L-Pyrrolidonecarboxyl-L-proline, N-(5-Oxo-L-prolyl)-L-proline, Pyroglutamylproline;
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-5-oxopirrolidina-2-carbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](CC2)NC2=O)=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo-L-prolyl-L-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c13-8-4-3-6(11-8)9(14)12-5-1-2-7(12)10(15)16/h6-7H,1-5H2,(H,11,13)(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0954