Learn More
5-oxo-DL-prolina-d5, TRC
Código de producto. 30414455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30414455 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30414455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85897210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Oxo-DL-proline-d5
CAS 352431-30-2
Fórmula molecular C5 2H5 H2 N O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Proline-2,3,3,4,4-d5','5-oxo- (9CI), 5-Oxoproline-2,3,3,4,4-d5, 5-Oxo-DL-proline-2,3,3,4,4-d5, 2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, DL-Pyroglutamic acid-d5, DL-Pidolic Acid-D5, DL-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-DL-proline-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C1([2H])C(=O)NC([2H])(C(=O)O)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 134.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.074
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.