Learn More
5-oxo-DL-prolina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-DL-proline-d5 |
| CAS | 352431-30-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H5 H2 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Proline-2,3,3,4,4-d5','5-oxo- (9CI), 5-Oxoproline-2,3,3,4,4-d5, 5-Oxo-DL-proline-2,3,3,4,4-d5, 2-Pyrrolidone-5-carboxylic-3,3,4,4,5-d5 acid, DL-Pyroglutamic acid-d5, DL-Pidolic Acid-D5, DL-2-Pyrrolidinone-3,3,4,4,5-d5-5-carboxylic Acid, 5-Oxo-DL-proline-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(=O)NC([2H])(C(=O)O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,4,4-pentadeuterio-5-oxopirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.074 |