Learn More
5-Oxo Atorvastatin, TRC
Código de producto. 30008027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008027 1 mg 1 miligramo
30007918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8471551MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1391052-82-6
Fórmula molecular C33 H33 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 556.62
Sinónimo (βR)-2-(4-Fluorophenyl)-β-hydroxy-5-(1-methylethyl)-δ-oxo-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid, (3R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3-hydroxy-5-oxoheptanoic Acid
Nombre IUPAC (3R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoilo)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il-3-hidroxi-5-ácido oxoheptanoico
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CCC(=O)C[C@@H](O)CC(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Oxo Atorvastatin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H33FN2O5/c1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40/h3-16,21,27,38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40)/t27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.2374
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.