Learn More
Ácido 5-oxo-5-fenilvalérico, TRC
Código de producto. 30426352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426352 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30426352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8701882.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid
CAS 1501-05-9
Fórmula molecular C11H12O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo delta-Oxobenzenepentanoic Acid, 4-Benzoylbutanoic Acid, 4-Benzoylbutyric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxopentanoic Acid, 5-Phenyl-5-oxovaleric Acid, NSC 10139, gamma-Benzoylbutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 5-oxo-5-fenilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 192.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786