Learn More
Ácido 5-oxo-5-[fenil[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]amino]pentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valeryl fentanyl carboxy metabolite |
| CAS | 526191-19-5 |
| Fórmula molecular | C24 H30 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Pentanoyl fentanyl carboxy metabolite, Pentanyl fentanyl carboxy metabolite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O3/c27-23(12-7-13-24(28)29)26(21-10-5-2-6-11-21)22-15-18-25(19-16-22)17-14-20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,22H,7,12-19H2,(H,28,29) |
| SMILES | OC(=O)CCCC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-oxo-5-(N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]anilino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 394.507 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.226 |