Learn More
Ácido 5-oxo-5-(2-tienil)valérico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358076 1 g 1 g
11368076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13362.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22971-62-6
Fórmula molecular C9H10O3S
Peso molecular (g/mol) 198.236
Número MDL MFCD00151848
Clave InChI GSQMRVFOHNXKOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-oxo-5-2-thienyl valeric acid, 5-oxo-5-thiophen-2-yl pentanoic acid, 4-2-thienoyl butyric acid, 5-oxo-5-thien-2-ylpentanoic acid, 5-oxo-5-2-thienyl pentanoic acid, 2-thiophenepentanoicacid, d-oxo, acmc-1cj8s, 4-2-thenoyl butyric acid, 5-2-thienoyl butyric acid, 5-thien-2-yl-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 255155
Nombre IUPAC ácido 5-oxo-5-tiofeno-2-ilpentanoico
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo-5-(2-thienyl)valeric acid
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 1 g
Beilstein 141775
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.24
Porcentaje de pureza 97%