Learn More
5-oxo-2-isopropilhexanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-2-isopropylhexanal |
| CAS | 15303-46-5 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(1-Methylethyl)-5-oxohexanal, 2-Isopropyl-5-ketohexanal, 2-Isopropyl-5-oxohexanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-7(2)9(6-10)5-4-8(3)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(CCC(=O)C)C=O |
| Nombre IUPAC | 5-oxo-2-propan-2-ilhexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 156.222 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.115 |