Learn More
Ácido 5-oxo-1-propil-2-pirrolidinacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 90609-03-3 |
| Fórmula molecular | C9H15NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-7(6-9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCN1C(CC(=O)O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(5-oxo-1-propilpirrolidin-2-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.1052 |