Learn More
5-Oxo-1,3-dioxolano-4,4-diacético Ácido, TRC
Código de producto. 30423296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423296 10 g 10 g
30412968 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO85550010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-16-1
Fórmula molecular C7H8O7
Peso molecular (g/mol) 204.13
Sinónimo beta-(Hydroxymethoxy)-tricarballylic acid gamma-Lactone, Anhydromethylenecitric Acid, Methylenecitric Acid, NSC 68614
Nombre IUPAC 2-[4-(carboximetil)-5-oxo-1,3-dioxolano-4-il]ácido acético
SMILES OC(=O)CC1(CC(=O)O)OCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo-1,3-dioxolane-4,4-diacetic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O7/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)6(12)13-3-14-7/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.027