Learn More
Ácido 5-oxo-1-(2-tienilmetil)pirrolidina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374382 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10753813 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374382 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DFP00358DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175136-92-2
Fórmula molecular C10H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 225.262
Número MDL MFCD00084927
Clave InChI HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614397
Nombre IUPAC ácido 5-oxo-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrolidina-3-carboxílico
SMILES C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.27
Porcentaje de pureza 97%