Learn More
Éster metílico de 5-oxo-1-[(2,3,6,7-tetrametoxi-9-fenantrenil)metil]-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-1-[(2,3,6,7-tetramethoxy-9-phenanthrenyl)methyl]-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 1203657-51-5 |
| Fórmula molecular | C25H27NO7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27NO7/c1-29-20-9-14-8-15(13-26-19(25(28)33-5)6-7-24(26)27)17-11-22(31-3)23(32-4)12-18(17)16(14)10-21(20)30-2/h8-12,19H,6-7,13H2,1-5H3/t19-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC2=CC(CN3[C@@H](CCC3=O)C(OC)=O)=C4C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C2C=C1OC |
| Nombre IUPAC | (S)-5-oxo-1-((2,3,6,7-tetrametoxifenantren-9-il)metil)pirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 453.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.18 |