Learn More
5'-O-Tritil Uridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-Trityl Uridine |
| CAS | 6554-10-5 |
| Fórmula molecular | C28 H26 N2 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Uridine','5'-O-(triphenylmethyl)-, Uridine','5'-O-trityl- (6CI,7CI,8CI), 5'-O-(Triphenylmethyl)uridine, 5'-O-Triphenylmethyluridine, 5'-O-Trityluridine, NSC 97038 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H26N2O6/c31-23-16-17-30(27(34)29-23)26-25(33)24(32)22(36-26)18-35-28(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-17,22,24-26,32-33H,18H2,(H,29,31,34)/t22-,24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O[C@H]([C@@H]1O)N5C=CC(=O)NC5=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(tritiloximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 486.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.1791 |