Learn More
5-O-tritil-2,3'-anhidrotimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-O-Trityl-2,3'-anhydrothymidine |
| CAS | 25442-42-6 |
| Fórmula molecular | C29H26N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one','2,3-dihydro-8-methyl-3-[(triphenylmethoxy)methyl]-','(2R,3R,5R)-, 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one','2,3-dihydro-8-methyl-3-[(triphenylmethoxy)methyl]-','[2R-(2α,3β,5α)]-, 2,5-Methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one','2,3-dihydro-8-methyl-3-[(trityloxy)methyl]- (7CI,8CI), (2R,3R,5R)-2,3-Dihydro-8-methyl-3-[(triphenylmethoxy)methyl]-2,5-methano-5H,9H-pyrimido[2,1-b][1,5,3]dioxazepin-9-one, Thymine','2,3'-anhydro-1-(2-deoxy-5-O-trityl-β-D-threo-pentofuranosyl)- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H26N2O4/c1-20-18-31-26-17-24(35-28(31)30-27(20)32)25(34-26)19-33-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26H,17,19H2,1H3/t24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CN2[C@H]3C[C@@H](OC2=NC1=O)[C@@H](COC(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)O3 |
| Nombre IUPAC | (1R,9R,10R)-4-metil-10-(tritiloximetil)-8,11-dioxa-2,6-diazatriciclo[7.2.1.02,7]dodeca-3,6-dien-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 466.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.1893 |