Learn More
5-O-terc-butildifenilsilil-2,3-O-isopropilideno-alfa,beta-D-ribofuranosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382827 5 g 5 g
11372827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15989.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141607-35-4
Fórmula molecular C24H32O5Si
Peso molecular (g/mol) 428.6
Número MDL MFCD01075719
Clave InChI OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N
PubChem CID 133612129
Nombre IUPAC (3aS,6S,6as)-6-[[terc-butil(difenil)silil]oximetil]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Cantidad 5 g
Rotación óptica −28° (c=1.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.6