Learn More
5-O-terc-butildimetilsilil 5-hidroxilansoprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-O-tert-Butyldimethylsilyl 5-Hydroxy Lansoprazole |
| CAS | 1246814-74-3 |
| Fórmula molecular | C22H28F3N3O3SSi |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28F3N3O3SSi/c1-14-18(26-10-9-19(14)30-13-22(23,24)25)12-32(29)20-27-16-8-7-15(11-17(16)28-20)31-33(5,6)21(2,3)4/h7-11H,12-13H2,1-6H3,(H,27,28) |
| SMILES | Cc1c(CS(=O)c2nc3ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | terc-butil-dimetil-[[2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfinil]-3H-benzimidazol-5-il]oxi]silano |
| Peso molecular (g/mol) | 499.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.1573 |