Learn More
5-O-terc-butildimetilsilil-2,3-O-isopropilideno-D-ribosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribose |
| CAS | 68703-51-5 |
| Fórmula molecular | C14 H28 O5 Si |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H28O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-12,15H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6R,6aR)-6-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 304.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1706 |