Learn More
5-O-terc-butildimetilsilil-2,3-O-isopropilideno-D-ribosa, TRC
Código de producto. 30335701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30335701 1 g 1 g
30340279 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30335701 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6913751G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribose
CAS 68703-51-5
Fórmula molecular C14 H28 O5 Si
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-12,15H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
Nombre IUPAC (3aR,6R,6aR)-6-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Peso molecular (g/mol) 304.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1706
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.