Learn More
5-O-terc-butildimetilsilil-2,3-O-isopropilideno-D-ribosa, TRC
Código de producto. 30329108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329108 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30329108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB691375500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribose
CAS 68703-51-5
Fórmula molecular C14 H28 O5 Si
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-12,15H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
Nombre IUPAC (3aR,6R,6aR)-6-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
Peso molecular (g/mol) 304.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1706