Learn More
5-O-terc-butildimetilsilo-2,3-O-isopropilideno-alfa,beta-D-ribofuranosa, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342827 250 mg 250 miligramos
11332827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15986.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-O-terc-butildimetilsilil-2,3-O-isopropilideno-α,β-D-ribofuranosa se utiliza como material de partida para la preparación de N-bencil alfa-L-manno aminociclopentitol, 4-deoxi-N-bencil-alfa-L-manno aminociclopentitol y N-bencil 6,7-di-epi-trehalamina mediante el uso de alilación estereoselectiva. También se utiliza en oligosacáridos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68703-51-5
Fórmula molecular C14H28O5Si
Peso molecular (g/mol) 304.458
Número MDL MFCD01075716
Clave InChI JJLRGSYXWAKGJM-SGUBAKSOSA-N
Sinónimo 5-o-tert-butyldimethylsilyl-2,3-o-isopropylidene-d-ribose, 3as,4r,6r-6-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 71314364
Nombre IUPAC (3aS,4R,6R)-6-[[terc-butil(dimetil)sililo]oximetil]-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-tert-Butyldimethylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Punto de fusión 50°C to 53°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Rotación óptica −13.3° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.46
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.