Learn More
5-O-Methylvisammioside, MedChemExpress
Código de producto. 16491408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491408 5 mg 5 miligramos
16448988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0442
MedChemExpress 5-O-Methylvisammioside is a natural product isolated from Saposhnikovia Divaricata.
5-O-Methylvisammioside is a natural product isolated from Saposhnikovia Divaricata.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-Methylvisammioside
CAS 84272-85-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O10
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4'-O-β-D-Glucosyl-5-O-methylvisamminol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (110.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC(C)([C@H]2OC3=C(C(OC)=C(C(C=C(C)O4)=O)C4=C3)C2)C)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 452.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.45
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid