Learn More
5'-O-Metiltimidina, TRC
Código de producto. 30484005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484005 5 mg 5 miligramos
30467819 25 mg 25 miligramos
30475809 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3399585MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14504-60-0
Fórmula molecular C11H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 256.26
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(metoximetil)oxolán-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES COC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-Methylthymidine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O5/c1-6-4-13(11(16)12-10(6)15)9-3-7(14)8(18-9)5-17-2/h4,7-9,14H,3,5H2,1-2H3,(H,12,15,16)/t7-,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1059