Learn More
5-O-Metil-mioinositol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-O-Methyl-myo-inositol |
| CAS | 523-92-2 |
| Fórmula molecular | C7H14O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | myo-5-O-Methyl-inositol, Sequoyitol, 5-O-Methyl-myo-inositol, Sequoyit |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3+,4-,5-,6+,7? |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,3r,4R,5S,6r)-6-metoxiciclohexano-1,2,3,4,5-pentaol |
| Peso molecular (g/mol) | 194.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.08 |