Learn More
Ácido 5-O-(E)-Feruloilquínico, TRC
Product Code. 30011760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30011760 5 mg 5 miligramos
30006727 10 mg 10 miligramos
30010906 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011760 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF3089805MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62929-69-5
Fórmula molecular C17H20O9
Peso molecular (g/mol) 368.34
Sinónimo [1S-[1alpha,3alpha,4alpha,5beta(E)]]-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]cyclohexanecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihidroxi-5-(((E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acriloilil)oxi)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@@H]2C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)ccc1O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-O-(E)-Feruloylquinic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O9/c1-25-12-6-9(2-4-10(12)18)3-5-14(20)26-13-8-17(24,16(22)23)7-11(19)15(13)21/h2-6,11,13,15,18-19,21,24H,7-8H2,1H3,(H,22,23)/b5-3+/t11-,13-,15-,17+/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%