Learn More
5'-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10308470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10308470 250 mg Glass Bottle 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10308470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243072500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5′-O-Dimethoxytrityl-deoxythymidine
CAS 40615-39-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C31H32N2O7
Número MDL MFCD00010113
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine, dmt-t, thymidine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl thymidine dmt-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 5'-o-dimethoxytrityl-deoxythymidine, dmtr-dthd, dimethoxytrityl-t, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenyl-methoxy methyl-4-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl-5-methyl-pyrimidine-2,4-dione
Clave InChI UBTJZUKVKGZHAD-QZGLRKMJNA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-5-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol) 544.60
PubChem CID 162419
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder