Learn More
5-O-Desmetil Omeprazol Sulfuro, TRC
Código de producto. 30359858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359858 1 mg 1 miligramo
30356865 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2921351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103877-02-7
Fórmula molecular C16H17N3O2S
Peso molecular (g/mol) 315.39
Sinónimo 1H-Benzimidazol-6-ol, 2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-, 2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazol-5-ol
SMILES COc1c(C)cnc(CSc2nc3cc(O)ccc3[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-Desmethyl Omeprazole Sulfide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-9-7-17-14(10(2)15(9)21-3)8-22-16-18-12-5-4-11(20)6-13(12)19-16/h4-7,20H,8H2,1-3H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1041