Learn More
5-O-Desmetil Donepezil, TRC
Código de producto. 30138711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138711 25 mg 25 miligramos
30010728 5 mg 5 miligramos
30008775 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29201025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120013-57-2
Fórmula molecular C23 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 365.47
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 2,3-Dihydro-5-hydroxy-6-methoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(5-hydroxy-6-methoxy-1-oxo-indan-2-yl)methyl]piperidine, 5-O-Desmethyl donepezil
Nombre IUPAC 2-[(1-benzilpiperidina-4-il)metil]-5-hidroxi-6-metaxi-2,3-dihidroindeno-1-uno
SMILES COc1cc2C(=O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-Desmethyl Donepezil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27NO3/c1-27-22-14-20-18(13-21(22)25)12-19(23(20)26)11-16-7-9-24(10-8-16)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-6,13-14,16,19,25H,7-12,15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1991
Porcentaje de pureza >95%