Learn More
5'-O-[bis(4-metoxifenil)fenilmetil]-N-(2-metil-1-oxopropil)-guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-guanosine |
| CAS | 81246-83-5 |
| Fórmula molecular | C35 H37 N5 O8 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H37N5O8/c1-20(2)31(43)38-34-37-30-27(32(44)39-34)36-19-40(30)33-29(42)28(41)26(48-33)18-47-35(21-8-6-5-7-9-21,22-10-14-24(45-3)15-11-22)23-12-16-25(46-4)17-13-23/h5-17,19-20,26,28-29,33,41-42H,18H2,1-4H3,(H2,37,38,39,43,44)/t26-,28-,29-,33-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)NC(=O)C(C)C)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6 |
| Nombre IUPAC | N-[9-[(2R,3R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-3,4-dihidroxioxolan-2-il]-6-oxo-1H-purin-2-il]-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 655.697 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 655.264 |