Learn More
5-O-bencilbazedoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-O-Benzylbazedoxifene |
| CAS | 328933-58-0 |
| Fórmula molecular | C37H40N2O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-methyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indol-2-yl]phenol, 4-(1-(4-(2-(Azepan-1-yl)ethoxy)benzyl)-5-(benzyloxy)-3-methyl-1H-indol-2-yl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H40N2O3/c1-28-35-25-34(42-27-30-9-5-4-6-10-30)19-20-36(35)39(37(28)31-13-15-32(40)16-14-31)26-29-11-17-33(18-12-29)41-24-23-38-21-7-2-3-8-22-38/h4-6,9-20,25,40H,2-3,7-8,21-24,26-27H2,1H3 |
| SMILES | OC(C=C1)=CC=C1C2=C(C)C3=CC(OCC4=CC=CC=C4)=CC=C3N2CC5=CC=C(OCCN6CCCCCC6)C=C5 |
| Nombre IUPAC | 4-(1-(4-(2-(azepan-1-il)etoxi)bencil)-5-(benciloxi)-3-metil-1H-indol-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 560.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560.3 |