Learn More
5-O-Benzil-D-ribosa, TRC
Código de producto. 30179171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179171 1 g 1 g
30179049 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2888001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72369-89-2
Fórmula molecular C12 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 240.25
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2,3,4-trihidroxi-5-fenilmetoxipentanal
SMILES O[C@H](COCc1ccccc1)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-O-Benzyl-D-ribose
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O5/c13-6-10(14)12(16)11(15)8-17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,10-12,14-16H,7-8H2/t10-,11+,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0998