Learn More
5'-O-benzoil ribavirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-Benzoylribavirin |
| CAS | 58151-90-9 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N4 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-(5-O-Benzoyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, 5'-O-Benzoylribavirin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N4O6/c16-12(22)13-17-7-19(18-13)14-11(21)10(20)9(25-14)6-24-15(23)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9-11,14,20-21H,6H2,(H2,16,22)/t9-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| SMILES | NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-1,2,4-triazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.107 |