Learn More
5'-O-benzoil-2,3'-anhidrotimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-Benzoyl-2,3'-anhydrothymidine |
| CAS | 70838-44-7 |
| Fórmula molecular | C17 H16 N2 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16N2O5/c1-10-8-19-14-7-12(24-17(19)18-15(10)20)13(23-14)9-22-16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8,12-14H,7,9H2,1H3/t12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CN2[C@H]3C[C@@H](OC2=NC1=O)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O3 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(1R,9S,10R)-4-metil-5-oxo-8,11-dioxa-2,6-diazatriciclo[7.2.1.02,7]dodeca-3,6-dien-10-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 328.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.1059 |