Learn More
5'-O-acetil ribavirina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide (5'-O-Acetylribavirin) |
| CAS | 58151-87-4 |
| Fórmula molecular | C10 H14 N4 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(5-O-Acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, Ribavirin Imp. F (EP), 5'-O-Acetylribavirin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N4O6/c1-4(15)19-2-5-6(16)7(17)10(20-5)14-3-12-9(13-14)8(11)18/h3,5-7,10,16-17H,2H2,1H3,(H2,11,18)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-1,2,4-triazol-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0913 |