Learn More
5'-O-acetil (R)-lisofilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-Acetyl (R)-Lisofylline |
| CAS | 174455-55-1 |
| Fórmula molecular | C15 H22 N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[5-(Acetyloxy)hexyl]-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N4O4/c1-10(23-11(2)20)7-5-6-8-19-14(21)12-13(16-9-17(12)3)18(4)15(19)22/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R)-6-(3,7-dimetil-2,6-dioxopurin-1-il)hexan-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 322.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.164 |