Learn More
5'-O-Acetil Adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-Acetyl Adenosine |
| CAS | 2140-25-2 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N5 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Adenosine 5'-Acetate, 5'-Acetyladenosine, NSC 91775 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N5O5/c1-5(18)21-2-6-8(19)9(20)12(22-6)17-4-16-7-10(13)14-3-15-11(7)17/h3-4,6,8-9,12,19-20H,2H2,1H3,(H2,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1073 |