Learn More
5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)timidina, TRC
Código de producto. 30383902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383902 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4607751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
CAS 40615-39-2
Fórmula molecular C31 H32 N2 O7
Cantidad 1 g
Sinónimo 5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]thymidine (ACI), Thymidine, 5'-O-[α,α-bis(p-methoxyphenyl)benzyl]- (7CI), 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxythymidine, 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine, 5'-O-(Di-p-methoxytrityl)thymidine, 5'-O-(p,p'-Dimethoxytrityl)thymidine
Fórmula InChI InChI=1S/C31H32N2O7/c1-20-18-33(30(36)32-29(20)35)28-17-26(34)27(40-28)19-39-31(21-7-5-4-6-8-21,22-9-13-24(37-2)14-10-22)23-11-15-25(38-3)16-12-23/h4-16,18,26-28,34H,17,19H2,1-3H3,(H,32,35,36)/t26-,27+,28+/m0/s1
SMILES COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-4-hidroxioxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 544.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.221