Learn More
5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-isobutiril-2'-O-metilguanosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440457 1 g 1 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15440457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J65583.03
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-O-methylguanosine
CAS 114745-26-5
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C36H39N5O8
Número MDL MFCD09842119
Cantidad 1 g
Sinónimo 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-d-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl isobutyramide, 5'-o-dmt-n2-isobutyryl-2'-o-methyl-guanosine, n-9-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl-6-oxo-1h-purin-2-yl-2-methylpropanamide, 5-o-dmt-n2-isobutyryl-2-o-methyl-guanosine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-n2-isobutyryl-2'-o-methylguanosine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyl-n-2-methylpropanoyl guanosine, guanosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-n-2-methyl-1-oxopropyl
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile
Clave InChI ISQLJOGRNUQHJX-QTXIGGTANA-N
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C2=CC=C(OC)C=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)O[C@H]1N1C=NC2=C1NC(NC(=O)C(C)C)=NC2=O
Nombre IUPAC N-{9-[(2R,3R,4R,5R)-5-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl]-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-2-yl}-2-methylpropanamide
Peso molecular (g/mol) 669.74
PubChem CID 14991812
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo