Learn More
5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-O-metiluridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470397 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15470397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64880.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methyluridine
CAS 103285-22-9
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C31H32N2O8
Número MDL MFCD00274123
Cantidad 1 g
Sinónimo 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-o-methyluridine, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-dmt-2'-o-methyl-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-uridine, dmt-2-ome-u, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl, 5'-o-dmt-2'-o-methyluridine, mfdhavfjdsrpkc-yxinzvnlsa-n, 2'-o-methyl-5'-o-dmt-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyluridine
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile
Clave InChI MFDHAVFJDSRPKC-UHFFFAOYNA-N
Peso molecular (g/mol) 560.60
PubChem CID 11039002
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo