Learn More
5'-O-(4,4'-Dimetoxitritilo)-2'-fluoro-N2-isobutirilo-2'-desoxiguanosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410357 1 g 1 g
15420357 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64232.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C35H36FN5O7
Número MDL MFCD15145247
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluoro-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosine
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 657.69
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo