Learn More
5'-O-(4,4'-dimetoxitritil)-2'-fluoro-2'-desoxiuridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480347 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15480347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64217.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluoro-2'-deoxyuridine
CAS 146954-74-7
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C30H29FN2O7
Número MDL MFCD06657648
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-uridine, 2'-deoxy-5'-o-dmt-2'-fluoro-d-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxy-2'-fluorouridine, 5'-o-dmt-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-fluoro-2'-deoxyuridine, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-2'-fluoro, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-3-fluoro-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2'-fluoro-5'-o-dmt-uridine
Clave InChI CSSFZSSZXOCCJB-QSZUMSSQNA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-3-fluoro-4-hidroxioxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 548.57
PubChem CID 7073186
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo