Learn More
5'-O-(4,4'-dimetoxitritil)-2'-deoxiuridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15457149 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15457149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65960.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo a 20 mg/ml
Notas
Almacenar en congelador (– 20°)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyuridine
CAS 23669-79-6
Color Blanco
Fórmula molecular C30H30N2O7
Número MDL MFCD00063410
Cantidad 1 g
Sinónimo 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyuridine, dmt-du, 2'-deoxy-5'-o-dmt-uridine, 2'-deoxy-5'-o-4,4'-dimethoxytrityl uridine, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyuridine, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl-phenylmethoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl pyrimidine-2,4-dione
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile at 20mg/ml
Clave InChI BYGKUWPLEGHFKX-ZRRKCSAHSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-4-hidroxioxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 530.58
PubChem CID 90230
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo