Learn More
5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2'-desoxiinosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-deoxyinosine |
| CAS | 93778-57-5 |
| Color | Blanco a amarillo |
| Fórmula molecular | C31H30N4O6 |
| Número MDL | MFCD00057879 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyinosine, dmt-di, 2'-deoxy-5'-o-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl purin-6-ol, inosine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy, 2'-deoxy-5'-o-dimethoxytrityl-inosine, 2'-deoxy-5'-ortho-dmt-inosine, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, 9-2r,4s,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-1h-purin-6-one |
| Clave InChI | IYNGMVFRUKBGNM-OQAPVCBANA-N |
| SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 9-[(2R,4S,5R)-5-{[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one |
| Mehr anzeigen |