Learn More
Éter tri-O-metoximetílico de 5-O-(3-metil-2-butenil) kaempferol, TRC
Código de producto. 30464979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30464979 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30464979 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2943802MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether
CAS 143724-70-3
Fórmula molecular C26H30O9
Cantidad 2 mg
Sinónimo 3,7-Bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-5-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-4H-1-benzopyran-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30O9/c1-17(2)10-11-31-21-12-20(33-15-29-4)13-22-23(21)24(27)26(34-16-30-5)25(35-22)18-6-8-19(9-7-18)32-14-28-3/h6-10,12-13H,11,14-16H2,1-5H3
SMILES COCOC1=C(Oc2cc(OCOC)cc(OCC=C(C)C)c2C1=O)c3ccc(OCOC)cc3
Nombre IUPAC 3,7-bis(metoximetoxi)-2-[4-(metoximetoxi)fenil]-5-(3-metilbut-2-enoxi)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 486.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.189
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.