Learn More
Éter tri-O-metoximetílico de 5-O-(3-metil-2-butenil) kaempferol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-O-(3-Methyl-2-butenyl) Kaempferol Tri-O-methoxymethyl Ether |
| CAS | 143724-70-3 |
| Fórmula molecular | C26H30O9 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,7-Bis(methoxymethoxy)-2-[4-(methoxymethoxy)phenyl]-5-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H30O9/c1-17(2)10-11-31-21-12-20(33-15-29-4)13-22-23(21)24(27)26(34-16-30-5)25(35-22)18-6-8-19(9-7-18)32-14-28-3/h6-10,12-13H,11,14-16H2,1-5H3 |
| SMILES | COCOC1=C(Oc2cc(OCOC)cc(OCC=C(C)C)c2C1=O)c3ccc(OCOC)cc3 |
| Nombre IUPAC | 3,7-bis(metoximetoxi)-2-[4-(metoximetoxi)fenil]-5-(3-metilbut-2-enoxi)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 486.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.189 |