Learn More
5-Norborneno-2-exo,3-exo-dimetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420218 1 g 1 g
15430218 5 g 5 g
15440218 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53422.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699-95-6 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-95-6
Fórmula molecular C9H14O2
Peso molecular (g/mol) 154.209
Número MDL MFCD00799568
Clave InChI IGHHPVIMEQGKNE-ROVKLQMOSA-N
Sinónimo bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-exo,3-exo-dimethanol
PubChem CID 73995587
Nombre IUPAC [(1R,3S,4S)-3-(hidroximetil)-2-biclico[2.2.1]hepat-5-enil]metanol
SMILES C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Densidad 1.027
Punto de ebullición 97°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.523
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%