Learn More
5-Norborneno-2-endo,3-endo-dimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490278 1 g 1 g
15400288 5 g 5 g
15410288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53454.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 699-97-8 | C9H14O2 | 154.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-97-8
Fórmula molecular C9H14O2
Peso molecular (g/mol) 154.209
Número MDL MFCD00674044
Clave InChI IGHHPVIMEQGKNE-WZENYGAOSA-N
Sinónimo 5-norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol, norborna-5-ene-2alpha,3alpha-dimethanol, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dimethanol, 2r,3s-rel-9ci, 2s,3r-3-hydroxymethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2-yl methanol
PubChem CID 12253651
Nombre IUPAC [(2R,3S)-3-(hidroximetil)-2-biclico[2.2.1]hepat-5-enil]metanol
SMILES C1C2C=CC1C(C2CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
Punto de fusión 82°C to 86°C
Punto de ebullición 170°C to 175°C (25 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 98%