Learn More
Ácido 5-norbornene-2-carboxílico, fundamentalmente isómero endo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348175 5 g 5 g
11358175 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08444.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-74-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
5-Norbornene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-norbornene-2-carboxílico es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-74-1
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00085356
Clave InChI FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 78949
Nombre IUPAC ácido biciclo[2.2.1]hept-2-eno-5-carboxílico
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Nombre de nota predominantly endo isomer
Densidad 1.129
Punto de ebullición 136°C to 138°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 637167
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%